Läs mer
1-Ethynylcyclohexanol, 99%
Produktkod. 11323256
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323256 100 g 100g
11333256 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12591.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.183 g/mol
1-etynylcyklohexanol används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-etynylcyklohexanol används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig i vatten
(10 g/L vid 20 °C), dietyleter, alkoholer, estrar och keton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-27-3
Molekylformel C8H12O
Molekylvikt (g/mol) 124.183
MDL-nummer MFCD00003858
InChI-nyckel QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 6525
IUPAC-namn 1-etynylcyklohexan-1-ol
LEDER C#CC1(CCCCC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethynylcyclohexanol
Smältpunkt 30°C to 33°C
Densitet 0.973
Kokpunkt 180°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 471404
Löslighetsinformation Soluble in water (10g/L at 20°C),diethyl ether,alcohols,esters,and ketone.
Formel vikt 124.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.