Läs mer
1-etynylcyklohexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480418
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480418 25 g 25g
15470418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53514.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30389-18-5 | C8H13N | 123.20 g/mol
1-etynylcyklohexylamin användes vid syntes av bicykliska och tetracykliska föreningar. Det användes också som ett substrat i reaktionen av en serie alkyner med kvicksilver(II)acetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-etynylcyklohexylamin användes vid syntes av bicykliska och tetracykliska föreningar. Det användes också som ett substrat i reaktionen av en serie alkyner med kvicksilver(II)acetat.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30389-18-5
Molekylformel C8H13N
Molekylvikt (g/mol) 123.20
MDL-nummer MFCD00001489
InChI-nyckel GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 121691
IUPAC-namn 1-etynylcyklohexan-1-amin
LEDER NC1(CCCCC1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethynylcyclohexylamine
Densitet 0.913
Kokpunkt 65°C to 66°C (20 mmHg)
Flampunkt 42°C (108°F)
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2734
Känslighet Air Sensitive
Synonym 1-ethynylcyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 1-ethynyl, cyclohexanamine,1-ethynyl, 1-ethynyl-cyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexaneamine, 1-ethynylcyclohexyl amine, 1-ethinyl-cyclohexyl-amine, 1-ethynyl-1-amino-cyclohexane
Formel vikt 123.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.