Läs mer
1-Ethynylnaphthalene, MedChemExpress
Produktkod. 16445336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16445336 100 mg -
16401606 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16445336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111430
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 1-Ethynylnaphthalene is a selective inhibitor of cytochrome P450 1B1.
1-Ethynylnaphthalene is a selective inhibitor of cytochrome P450 1B1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethynylnaphthalene
Fysisk form Liquid
CAS 15727-65-8
Färg Colorless
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H8
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (821.34 mM)
LEDER C#CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.19
Procent renhet 95.0%