Läs mer
1-Ethynylpyrene, 96%
Produktkod. 11383996
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383996 1 g 1g
11393996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17227.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 34993-56-1 | C18H10 | 226.28 g/mol
1-Ethynylpyrene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Ethynylpyrene is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in chloroform, dichloromethane and toluene. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34993-56-1
Molekylformel C18H10
Molekylvikt (g/mol) 226.28
MDL-nummer MFCD02093933
InChI-nyckel VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
PubChem CID 154905
IUPAC-namn 1-etynylpyren
LEDER C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethynylpyrene
Smältpunkt 113°C to 116°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2365008
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane and toluene. Insoluble in water.
Formel vikt 226.28
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.