Läs mer
(+/-)-1-ferrocenyletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11446860
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446860 5 g 5g
11436860 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11446860 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19681.06
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
(± )-1-Ferrocenyletanol är en ligand i titankatalyserad intermolekylär hydroaminering av terminala alkyner (Markovnikov vs anti-Markovnikov addition). Används som reaktant för en-elektronöverföring levande radikalpolymerisationsreaktioner, beredning av ferrocenmodifierade tiopyrimidiner som anticancermedel, beredning av reversibel additionsfragmenteringskedjeöverföring (RAFT) för RAFT-polymerisation av styren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+/-)-1-Ferrocenylethanol är en ligand i titankatalyserad intermolekylär hydroaminering av terminala alkyner (Markovnikov vs anti-Markovnikov addition). Används som reaktant för en-elektronöverföring levande radikalpolymerisationsreaktioner, beredning av ferrocenmodifierade tiopyrimidiner som anticancermedel, beredning av reversibel additionsfragmenteringskedjeöverföring (RAFT) för RAFT-polymerisation av styren.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1277-49-2
Molekylformel C12H14FeO
Molekylvikt (g/mol) 230.09
MDL-nummer MFCD00013752
InChI-nyckel KGIBJAFJTDOHBV-LURJTMIESA-N
Synonym 1-Hydroxyethylferrocene; alpha-Methylferrocenemethanol
IUPAC-namn (± 20 (M2)-1-ferrocenyletanol
LEDER [Fe].c1cccc1.CC(O)c1cccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Ferrocenylethanol
Smältpunkt 77°C to 79°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 230.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.