Läs mer
1-fluor-2,4-dimetoxibensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420269
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420269 5 g 5g
15430269 250 mg 250mg
15410269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63528.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17715-70-7 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17715-70-7
Molekylformel C8H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 156.156
MDL-nummer MFCD00042265
InChI-nyckel QLJNEPOEZGFNEA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758413
IUPAC-namn 1-fluor-2,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)F)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene
Färg Gult
Densitet 1.188 g/mL
Flampunkt 105°C (221°F)
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 2,4-dimethoxyfluorobenzene, 1,3-dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluoro-3-methoxyanisole, benzene, 1-fluoro-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxy-1-fluoro-benzene, acmc-1c4p9, 1-fluoro-2,4-dimethoxy-benzene, qljnepoezgfnea-uhfffaoysa, benzene,1-fluoro-2,4-dimethoxy
Formel vikt 156.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.