Läs mer
1-Fluoro-2,4-dinitrobensen, 99 %
Produktkod. 11404180
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404180 5 g 5g
11403844 25 g 25g
11413844 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11871.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186,098 g/mol
1-Fluoro-2,4-dinitrobensen används för att identifiera aminosyrasekvensen. Det reagerar med aminogruppen av aminosyror för att ge dinitrofenyl-aminosyror. Det används också i kromatografiska metoder. Vidare fungerar det som ett alkyleringsmedel som används för att belysa aminosyrasekvensen i proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Fluoro-2,4-dinitrobensen används för att identifiera aminosyrasekvensen. Det reagerar med aminogruppen av aminosyror för att ge dinitrofenyl-aminosyror. Det används också i kromatografiska metoder. Vidare fungerar det som ett alkyleringsmedel som används för att belysa aminosyrasekvensen i proteiner.
Löslighet Löslig i
kloroform, bensen, eter och propylenglykol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-34-8
Molekylformel C6H3FN2O4
Molekylvikt (g/mol) 186.098
MDL-nummer MFCD00007056
InChI-nyckel LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
IUPAC-namn 1-fluor-2,4-dinitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Smältpunkt 24 °C till 30 °C
Densitet 1.482
Kokpunkt 296 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.569
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 398632
Merck Index 14,4172
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, bensen, eter och propylenglykol.
Formel vikt 186.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.