Läs mer
1-Fluoro-2-jodbensen, 99 %, stick. med koppar
Produktkod. 11439593
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439593 500 g 500g
11419593 25 g 25g
11429593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12411.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 348-52-7 | C6H4FI | 222,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-52-7
Molekylformel C6H4FI
Molekylvikt (g/mol) 222.00
MDL-nummer MFCD00001031
InChI-nyckel TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroiodobenzene, o-fluoroiodobenzene, o-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-iodo, 2-iodofluorobenzene, 3-fluoro-2-iodobenzene, 1-fluoro-2-iodo-benzene, 2-fluoro-iodobenzene, 2-fluoro-1-iodobenzene
PubChem CID 67673
IUPAC-namn 1-fluor-2-jodbensen
LEDER FC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-2-iodobenzene
Namnnotering Stabiliserat med koppar
Smältpunkt -43 °C till -40 °C
Densitet 1.903
Kokpunkt 188 °C till 189 °C
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Brytningsindex 1.59
Kvantitet 500 g
Beilstein 2039770
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 222
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.