Läs mer
1-Fluor-2-nitrobensen, 99 %
Produktkod. 11491508
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491508 1000 g 1000g
11401518 50 g 50g
11411518 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13852.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141,101 g/mol
1-Fluoro-2-nitrobensen är en mellanprodukt i de syntetiska preparaten av olika farmaceutiska varor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Fluoro-2-nitrobensen är en mellanprodukt i de syntetiska
preparaten av olika farmaceutiska varor.
Löslighet
Oblandbar i vatten.
Anmärkningar
Undvik överdriven värme och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1493-27-2
Molekylformel C6H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 141.101
MDL-nummer MFCD00007048
InChI-nyckel PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
IUPAC-namn 1-fluoro-2-nitrobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-2-nitrobenzene
Smältpunkt -8 °C
Densitet 1.34
Kokpunkt 215 °C
Flampunkt 94 °C (201 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.5317
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 607262
Löslighetsinformation Oblandbar i vatten.
Formel vikt 141.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.