Läs mer
1-Fluoro-2-nitrobenzene, 99%
Produktkod. 10112820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10112820 10 mL Glasflaska 10ml
10031040 50 mL Glasflaska 50ml
10433775 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10112820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119480100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1493-27-2
Molekylformel C6H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 141.1
MDL-nummer MFCD00007048
InChI-nyckel PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
IUPAC-namn 1-fluoro-2-nitrobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-2-nitrobenzene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -9°C to 6°C
Färg Brun till gul
Densitet 1.3350g/mL, 1.335
Kokpunkt 215°C
Flampunkt 94°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4NO2
Brytningsindex 1.5307 to 1.5327
Kvantitet 10 mL
Beilstein 05, 241
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 141.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.