missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole |
| CAS | 1391728-13-4 |
| Molekylformel | C9 H10 F I O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10FIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)OI(F)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-fluoro-3,3-dimethyl-1$l^{3},2-benziodoxole |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.078 |
| Formel vikt | 279.976 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?