Läs mer
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene, 98%
Produktkod. 11456566
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456566 100 g 100g
11436566 5 g 5g
11446566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24810.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52189-63-6 | C8H9FO2 | 156.16 g/mol
1-fluor-3,5-dimetoxibensen används vid framställning av 5-fluor-bensen-1,3-diol med användning av reagenser som tetrabutylammnoiumjodid och bortrikloirde.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Fluoro-3,5-dimetoxibensen används vid framställning av 5-fluorbensen
-1,3-diol med användning av reagenser som tetrabutylammnoiumjodid och bortrikloirde.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52189-63-6
Molekylformel C8H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 156.16
MDL-nummer MFCD00012445
InChI-nyckel IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyfluorobenzene, pubchem3049, acmc-209wz0, 3,5-dimethoxy fluorobenzene, ksc595k6b, 3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene, benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy
PubChem CID 2774257
IUPAC-namn 1-fluor-3,5-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Densitet 1.17
Kokpunkt 86°C to 88°C (7 mmHg)
Flampunkt 91°C (196°F)
Brytningsindex 1.5025
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 156.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.