Läs mer
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10756265 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10756265 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10756265 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399410050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-3, 5-dimethoxybenzene
CAS 52189-63-6
Densitet 1.1710g/mL, 1.171
Kokpunkt 86°C to 88°C (7.0 mmHg)
Flampunkt 91°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C8H9FO2
Linjär formel FC6H3(OCH3)2
MDL-nummer MFCD00012445
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyfluorobenzene, pubchem3049, acmc-209wz0, 3,5-dimethoxy fluorobenzene, ksc595k6b, 3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene, benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy
InChI-nyckel IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
IUPAC-namn 1-fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 156.16
PubChem CID 2774257
Formel vikt 156.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.