Läs mer
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene , 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15464207
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464207 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15464207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31612.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
CAS 3819-88-3
Smältpunkt 77°C to 78.5°C
Molekylformel C6H3FINO2
MDL-nummer MFCD00007219
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 3-fluoro-5-iodonitrobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro, acmc-1cr1w, 5-fluoro-3-nitroiodobenzene, ksc495i2h, 1-iodo-3-fluoro-5-nitrobenzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro-benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
InChI-nyckel MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)I)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-fluor-3-jod-5-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 266.998
PubChem CID 259086
Formel vikt 267
Procent renhet 97%