Läs mer
1-Fluoro-3-iodobenzene, 99%, stabilized
Produktkod. p-134575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10246690
Brand: Thermo Scientific Acros 204480050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1121-86-4 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-86-4
Molekylformel C6H4FI
Molekylvikt (g/mol) 222.00
MDL-nummer MFCD00001044
InChI-nyckel VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
PubChem CID 70725
IUPAC-namn 1-fluor-3-jodbensen
LEDER FC1=CC=CC(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-3-iodobenzene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Gul eller rosa
Densitet 1.8900g/mL, 1.89
Kokpunkt 77°C to 78°C (19.0 mmHg)
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4I
Brytningsindex 1.5830 to 1.585
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, III, 578
Formel vikt 222
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Fluoro-3-iodobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.