Läs mer
1-Fluoro-3-iodobenzene, 99%
Product Code. p-7081651
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11478970
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11706.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1121-86-4 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1121-86-4
Molekylformel C6H4FI
Molekylvikt (g/mol) 222.00
MDL-nummer MFCD00001044
InChI-nyckel VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
PubChem CID 70725
IUPAC-namn 1-fluor-3-jodbensen
LEDER FC1=CC=CC(I)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-3-iodobenzene
Smältpunkt -42°C
Densitet 1.898
Kokpunkt 77°C to 78°C (19 mmHg)
Flampunkt 67°C (152°F)
Brytningsindex 1.584
Kvantitet 25 g
Beilstein 2039305
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 222
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.