Läs mer
1-Fluoro-3-iodobenzene, 99%
Produktkod. 11488970
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488970 100 g 100g
11478970 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488970 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11706.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1121-86-4 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-86-4
Molekylformel C6H4FI
Molekylvikt (g/mol) 222.00
MDL-nummer MFCD00001044
InChI-nyckel VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
PubChem CID 70725
IUPAC-namn 1-fluor-3-jodbensen
LEDER FC1=CC=CC(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-3-iodobenzene
Smältpunkt -42°C
Densitet 1.898
Kokpunkt 77°C to 78°C (19 mmHg)
Flampunkt 67°C (152°F)
Brytningsindex 1.584
Kvantitet 100 g
Beilstein 2039305
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 222
Procent renhet 99%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.