Läs mer
1-Fluoro-3-nitrobensen, 98+%
Produktkod. 11447236
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447236 25 g 25g
11457236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25553.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 402-67-5 | C6H4FNO2 | 141,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-67-5
Molekylformel C6H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 141.10
MDL-nummer MFCD00007196
InChI-nyckel WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoronitrobenzene, m-fluoronitrobenzene, m-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-nitro, 3-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-3-nitro-benzene, 3-fluoro-nitrobenzene, 3-nitro-fluorobenzene, pubchem2286, 3-fluoro nitro benzene
PubChem CID 9823
IUPAC-namn 1-fluor-3-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-3-nitrobenzene
Smältpunkt 2 °C
Densitet 1.325
Kokpunkt 204 °C till 206 °C
Flampunkt 76 °C (168 °F)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1862210
Formel vikt 141.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.