Läs mer
1-Fluoro-4-jodbensen, 99 %
Produktkod. 11424064
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424064 10 g 10g
11434064 50 g 50g
11444064 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12008.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222,00 g/mol
4-fluorjodobensen användes vid framställning av fluortrifenylenderivat. 4-[F] Fluorojodobensen är en mångsidig byggsten inom 18F-radiokemi och används i olika övergångsmetallförmedlade CC- och CN-korskopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-fluorjodobensen användes vid framställning av fluortrifenylenderivat. 4-[F] Fluorojodobensen är en mångsidig byggsten inom 18F-radiokemi och används i olika övergångsmetallförmedlade CC- och CN-korskopplingsreaktioner.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på en sval torr plats. Förvara behållaren tätt försluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352-34-1
Molekylformel C6H4FI
Molekylvikt (g/mol) 222.00
MDL-nummer MFCD00001052
InChI-nyckel KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
IUPAC-namn 1-fluor-4-jodbensen
LEDER FC1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-4-iodobenzene
Smältpunkt -20 °C
Densitet 1.925
Kokpunkt 182 °C till 184 °C
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Brytningsindex 1.583
Kvantitet 10 g
Beilstein 1853970
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 222
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-iodobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.