Läs mer
1-Fluoro-4-jodbensen, 99 %
Produktkod. 15790829 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15790829 50 mL Glasflaska 50ml
10012650 1 mL Glasflaska 1ml
10666242 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15790829 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204500500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352-34-1
Molekylformel C6H4FI
Molekylvikt (g/mol) 222.00
MDL-nummer MFCD00001052
InChI-nyckel KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
IUPAC-namn 1-fluor-4-jodbensen
LEDER FC1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -20 °C
Färg Gult
Densitet 1.9250g/mL, 1.925
Kokpunkt 182 °C till 184 °C
Flampunkt 68 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4I
Brytningsindex 1,5820 till 1,584
Kvantitet 50 mL
Beilstein 05, 220
Formel vikt 222
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.