Läs mer
1-Fluoro-4-jodbensen, TRC
Produktkod. 30400091
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30400091 500 mg
1 options
Produktkod. 30400091 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF592023500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS 352-34-1
Molekylformel C6H4FI
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
LEDER Fc1ccc(I)cc1
IUPAC-namn 1-fluoro-4-jodobensen
Molekylvikt (g/mol) 222
Formel vikt 221.9342