Läs mer
1-Fluoro-4-nitrobensen, 99 %
Produktkod. 11488903
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488903 2500 g 2500g
11468903 100 g 100g
11478903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11057.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 350-46-9 | C6H4FNO2 | 141,101 g/mol
1-Fluoro-4-nitrobensen används som en komponent i hårfärgningsmedel, som farmaceutiska mellanprodukter. Det används också för framställning av nya lösliga aromatiska polyimider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Fluoro-4-nitrobensen används som en komponent i hårfärgningsmedel, som farmaceutiska mellanprodukter. Det används också för framställning av nya lösliga aromatiska polyimider
. Löslighet
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 350-46-9
Molekylformel C6H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 141.101
MDL-nummer MFCD00007282
InChI-nyckel WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene
PubChem CID 9590
IUPAC-namn 1-fluor-4-nitrobensen
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Smältpunkt 22 °C till 24 °C
Densitet 1.33
Kokpunkt 204 °C till 206 °C
Flampunkt 83 °C (181 °F)
Brytningsindex 1.5315
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 606923
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 141.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.