Läs mer
1-Fluoro-6-methoxy-naphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-fluoro-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 853192-64-0 |
| Molekylformel | C11 H9 F O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9FO/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h2-7H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2c(F)cccc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-fluoro-6-methoxynaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.187 |
| Formel vikt | 176.064 |