Läs mer
1 – Fluoronaftalen, 98 %
Produktkod. 11438307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438307 100 g 100g
11418307 5 g 5g
11428307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18378.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146,164 g/mol
1-Fluoronaftalen används i t-BuLi-medierad syntes av 6-substituerade fenantridiner. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Fluoronaftalen används i t-BuLi-medierad syntes av 6-substituerade fenantridiner. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 321-38-0
Molekylformel C10H7F
Molekylvikt (g/mol) 146.164
MDL-nummer MFCD00003873
InChI-nyckel CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
PubChem CID 9450
IUPAC-namn 1-fluornaftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoronaphthalene
Smältpunkt -10 °C
Densitet 1.331
Kokpunkt 215 °C till 217 °C
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Brytningsindex 1.593
Kvantitet 100 g
Beilstein 1906413
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 146.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.