Läs mer
1-Fluoronaftalen, Mikromol™
Produktkod. 17910786
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17910786 100 mg
1 options
Produktkod. 17910786 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1122.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1 – Fluoronaftalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoronaphthalene
CAS 321-38-0
Analyt- eller komponentnamn 1-Fluoronaphthalene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H7 F
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Duloxetine Hydrochloride Imp. G (EP), Duloxetine Imp. G (EP), Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, alpha-Fluoronaphthalene, Duloxetine Hydrochloride Impurity G, Duloxetine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
LEDER Fc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-fluoronaftalen
Molekylvikt (g/mol) 146.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 146,0532 g/mol