Läs mer
1-Fluoronaftalen, TRC
Produktkod. 17961405
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961405 1 g
17920945 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17961405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5937601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 321-38-0
Molekylformel C10 H7 F
Molekylvikt (g/mol) 146.16
Synonym Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, α-Fluoronaphthalene
IUPAC-namn 1-fluoronaftalen
LEDER Fc1cccc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoronaphthalene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Formel vikt 146.0532