Läs mer
(1-Fluorovinyl)methyldiphenylsilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Fluorovinyl)methyldiphenylsilane |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15FSi/c1-13(16)17(2,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,1H2,2H3 |
| Formel vikt | 242.0927 |