Läs mer
1-(Fmoc-amino)cyklohexankarboxylsyra, 98+%
Produktkod. 11379785
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379785 1 g 1g
11389785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19810.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 162648-54-6 | C22H23NO4 | 365,43 g/mol
1-(Fmoc-amino)cyklohexankarboxylsyra är en API så det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier. Används även som råmaterial för natriumfluorosilikat, kaliumfluorosilikat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(Fmoc-amino)cyklohexankarboxylsyra är en API så det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier. Används även som råmaterial för natriumfluorosilikat, kaliumfluorosilikat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162648-54-6
Molekylformel C22H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 365.43
MDL-nummer MFCD00273464
InChI-nyckel VCIVAWBKUQJNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-fmoc-amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-ac6c-oh, fmoc-homocycloleucine, 1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-1-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, acmc-209dor, fmoc-nh 1 chex-oh, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 2756093
IUPAC-namn 1-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1(CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt 185°C to 187°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 7887646
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 365.43
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.