Läs mer
1-Fmoc-azetidine-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15473608
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473608 250 mg 250mg
15483608 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57059.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193693-64-0
Molekylformel C19H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 323.348
MDL-nummer MFCD01321018
InChI-nyckel QDEJCUHGSHSYQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-fmoc-azetidine-3-carboxylic acid, fmoc-azetidine-3-carboxylic acid, fmoc-l-azetidine-3-carboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-fmoc-azetidine-3-carboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl azetidine-3-carboxylic acid, acmc-209ex6, ksc541g2b
PubChem CID 2756148
IUPAC-namn 1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)azetidine-3-carboxylic acid
LEDER C1C(CN1C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fmoc-azetidine-3-carboxylic acid
Densitet 1.368
Kokpunkt 540°C to 545°C
Flampunkt 282°C (540°F)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 323.34
Procent renhet 95%