Läs mer
1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 15440879
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440879 5 g 5g
15430879 1 g 1g
15450879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63915.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 148928-15-8 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148928-15-8
Molekylformel C21H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 351.402
MDL-nummer MFCD00273475
InChI-nyckel OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-inp-oh, fmoc-isonipecotic acid, 1-fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-isonipecotic acid, fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-4-piperidinecarboxylic acid, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-isonipecotic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2736490
IUPAC-namn 1-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl)piperidin-4-karboxylsyra
LEDER C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∼190°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 7722550
Formel vikt 351.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.