Läs mer
1-(Formamidometyl)-1H-bensotrizol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Formamidomethyl)-1H-benzotriazole |
| CAS | 87022-36-4 |
| Molekylformel | C8H8N4O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13) |
| LEDER | O=CNCn1nnc2ccccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.18 |
| Formel vikt | 176.0698 |