missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 879646-17-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H22 N2 O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O4.ClH/c1-19-13-5-4-12(14(20-2)15(13)21-3)10-16-6-8-17(11-18)9-7-16;/h4-5,11H,6-10H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C=O)c(OC)c1OC |
| IUPAC-namn | 4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carbaldehyde;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?