Läs mer
1-Formyl-4-methylpiperazine, 98%
Produktkod. 11334286
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334286 5 g 5g
11344286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19358.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7556-55-0 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7556-55-0
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.18
MDL-nummer MFCD00085930
InChI-nyckel JQTMGOLZSBTZMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-formyl-4-methylpiperazine, n-methyl-n'-formylpiperazine, 4-methylpiperazin-1-yl methanone, 4-methyl-1-piperazinyl-methanone, 4-methyl-piperazin-1-yl-methanone, ods
PubChem CID 3269221
ChEBI CHEBI:44477
IUPAC-namn 4-metylpiperazin-1-karbaldehyd
LEDER CN1CCN(CC1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Formyl-4-methylpiperazine
Kokpunkt 236°C to 238°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 5 g
Beilstein 113020
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.