Läs mer
1-Formylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Formylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c1-12-8(11)9(7-10)5-3-2-4-6-9/h7H,2-6H2,1H3 |
| Formel vikt | 170.0943 |