Läs mer
(1-formylcyklopropyl)karbaminsyra tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester |
| CAS | 107259-06-3 |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Molekylformel | C9H15NO3 |
| Synonym | tert-butyl 1-formylcyclopropyl carbamate, tert-butyl 1-formylcyclopropylcarbamate, 1-formyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1-formylcyclopropyl carbamate, pubchem17629, tert-butyl 1-formylcyclopropyl-carbamate, n-boc-1-amino-1-cyclopropanecarboxaldehyde, tert-butyl l-formylcyclopropyl-carbamate |
| InChI-nyckel | ACMHCEYCNRURST-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl-N-(1-formylcyklopropyl)karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.22 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
- Fara
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.