Läs mer
1-Formylnaftalen-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Formylnaphthalen-2-ol |
| CAS | 708-06-5 |
| Molekylformel | C11H8O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Formyl-2-hydroxynaphthalene, 1-Formyl-2-naphthol, 2-Hydroxy-1-formylnaphthalene, 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, 2-Hydroxy-1-naphthalenealdehyde, 2-Hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-Hydroxy-alpha-naphthaldehyde, 2-Hydroxynaphthaldehyde, 2-Hydroxynaphthalenecarboxaldehyde, NC 014, NSC 2104, NSC 402586, beta-Hydroxy-alpha-naphthaldehyde, beta-Hydroxynaphthaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O2/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13/h1-7,13H |
| LEDER | Oc1ccc2ccccc2c1C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.18 |