Läs mer
1-Formylpiperazin, tech. 90, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497806
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497806 100 g 100g
11487806 25 g 25g
11407816 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14757.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7755-92-2 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7755-92-2
Molekylformel C5H11N2O
Molekylvikt (g/mol) 115.16
MDL-nummer MFCD00005963
InChI-nyckel MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-formylpiperazine, 1-piperazinecarboxaldehyde, 1-piperazinecarbaldehyde, formylpiperazine, n-formylpiperazine, 1-formyl piperazine, piperazinecarbaldehyde, l-formylpiperazine, 4-formylpiperazine, n-formyl piperazine
PubChem CID 82191
IUPAC-namn piperazin-1-karbaldehyd
LEDER O=CN1CC[NH2+]CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Formylpiperazine
Densitet 1.111
Kokpunkt 264°C to 266°C
Flampunkt 102°C (216°F)
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 100 g
Beilstein 110295
Formel vikt 114.15
Procent renhet ≥90%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Formylpiperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Piperazinecarboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.