Läs mer
1-Formylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Formylpiperazine |
| CAS | 7755-92-2 |
| Molekylformel | C5H10N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c8-5-7-3-1-6-2-4-7/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | O=CN1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | piperazine-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0793 |