Läs mer
1-Formylpiperidine, 99%
Produktkod. 11465437
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465437 250 g 250g
11455437 50 g 50g
11445437 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23452.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2591-86-8 | C6H11NO | 113.16 g/mol
1-Formylpiperidin reagerar med Grignard eller alkyllitiumreagens ger aldehyder i högt utbyte. Det kan användas som ett polärt aprotiskt lösningsmedel, med bättre kolvätelöslighet än andra amidlösningsmedel som dimetylformamid. I någon formyleringsreaktion av alkyllitiumföreningar ger det högre utbyten än DMF.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Formylpiperidin reagerar med Grignard eller alkyllitiumreagens ger aldehyder i högt utbyte. Det kan användas som ett polärt aprotiskt lösningsmedel, med bättre kolvätelöslighet än andra amidlösningsmedel som dimetylformamid. I någon formyleringsreaktion av alkyllitiumföreningar ger det högre utbyten än DMF.
Löslighet
Lättlöslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2591-86-8
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00006483
InChI-nyckel FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
PubChem CID 17429
ChEBI CHEBI:42546
IUPAC-namn piperidin-1-karbaldehyd
LEDER C1CCN(CC1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Formylpiperidine
Smältpunkt -31°C
Densitet 1.019
Kokpunkt 222°C
Flampunkt 102°C (215°F)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 250 g
Beilstein 107697
Löslighetsinformation Freely soluble in water.
Formel vikt 113.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.