Läs mer
1-(Furan-2-yl)propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Furan-2-yl)propan-1-one |
| CAS | 3194-15-8 |
| Molekylformel | C7H8O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)C1=CC=CO1 |
| IUPAC-namn | 1-(furan-2-yl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.13 |
| Formel vikt | 124.0524 |