Läs mer
1-Furfurylpyrrole, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11436316
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436316 100 g 100g
11416316 5 g 5g
11426316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23105.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1438-94-4
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00010080
InChI-nyckel BTBFUBUCCJKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-furfurylpyrrole, n-furfurylpyrrole, 1-furan-2-ylmethyl-1h-pyrrole, 1-furfuryl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 1-2-furanylmethyl, 1-2-furanylmethyl-1h-pyrrole, n-2-furfuryl pyrrole, n-furfuryl pyrrole, pyrrole, 1-furfuryl, 1-2-furfuryl pyrrole
PubChem CID 15037
IUPAC-namn 1-(furan-2-ylmethyl)pyrrole
LEDER C(N1C=CC=C1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Furfurylpyrrole
Densitet 1.081
Kokpunkt 76°C to 78°C (1 mmHg)
Flampunkt 92°C (199°F)
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 147.18
Procent renhet 99%