Läs mer
uvex 1 G2 Planet Safety Shoe S1 P SRC, Svart
Handla allt Uvex Produkter
Beskrivning
I enlighet med DIN EN ISO 14021:2016, den består av 25 % återvunnet material i viktmässigt hänseende, utan att kompromissa med dess skyddande egenskaper och komfort jämfört med de välkända 1 G2-modellerna. Många av skokomponenterna, som ovandelen och innersulan, är gjorda av 100 % återvunnet material. Vi använder också en del av överskottet av PU som skapas under tillverkningsprocessen av yttersulan för att skapa den x-tended gripplaneten.
Allmänna funktioner
- Extremt lätta S1 P skyddsskor tillverkade av återvunnet och hållbart material
- Tillverkad av syntetiska material, så passande för personer som är allergiska mot krom
- Alla sulmaterial är fria från silikon, mjukgörare och andra ämnen som stör färgvätning
- Elastiska snören för snabb, individuell justering, normala snören tillhandahålls också
Skyddsfunktioner
- Ny, innovativ iPUREnrj-sulteknologi med högsta nivå av stötdämpande egenskaper vid framfoten och vid hälen, utmärkt rebound över hela mellansulan och optimal stabilitet tack vare skumhälkorgen
- X-tended grip planet TPU yttersula med upp till 10 % återvunnet PU-avfall från produktionsprocesserna innehåller den senaste biomekaniska forskningen, är mycket hållbar och erbjuder därför utmärkt halkskydd
- Slitbanan är särskilt lämpad för industrigolv
- Uppfyller ESD-specifikationen med urladdningsmotstånd mindre än 35 megohm
- Den nya bredare, 100 % metallfri xenova™ säkerhetsståhätta för mer tåutrymme och optimal passform– kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet och ingen värmeledningsförmåga
- Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula tillverkad av 100 % återvunnet material i enlighet med de senaste säkerhetsstandarderna, begränsar inte skons flexibilitet
- TPU-skavskydd gjord av 40 % återvunnet material skyddar det yttre skomaterialet från slitage
Komfortfunktioner
- Andningsbart foder tillverkat av 18 % bambu och 52 % återvunnen polyester för optimerad klimathantering
- X-dry stickat planet textilmaterial tillverkat av 100 % återvunnet PET flaskor
- Exceptionell bärkomfort tack vare ny bredare läst
- Praktiskt taget sömfri konstruktion gjord av textilmaterial för att eliminera tryckpunkter
- Uttagbar antistatisk bekväm innersula med en yta gjord av 100% återvunnet PET flaskor och skum bestående av återvunnet PU-produktionsavfall och återvunnet PU; med fukttransportsystem, extra stötdämpning runt hälen och framfoten samt utmärkt stöd för fotvalvet
- Mjuk stoppning på dammtungan och kragen
Användningsområden
- Lätta applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Blått, Klart |
| Material | Textil |
| Storlek | 38 |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Latexfri | Ja |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Nej |
| Visa mer |