Läs mer
uvex 1 G2 Planet Safety Shoe S1 P SRC, Svart
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17582925 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17582925 35
17592925 36
17502935 37
17512935 38
17522935 39
17532935 40
17542935 41
17552935 42
17562935 43
17572935 44
17582935 45
17592935 46
17502945 47
17512945 48
17522945 49
17532945 50
17542945 51
17552945 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17582925 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6824235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 SEK
    1869.49 SEK / 1 par
    Save 65.51 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Från ovandelen till sulan erbjuder 1 G2 planet-säkerhetsskon både hållbarhet och prestanda i ett.
I enlighet med DIN EN ISO 14021:2016, den består av 25 % återvunnet material i viktmässigt hänseende, utan att kompromissa med dess skyddande egenskaper och komfort jämfört med de välkända 1 G2-modellerna. Många av skokomponenterna, som ovandelen och innersulan, är gjorda av 100 % återvunnet material. Vi använder också en del av överskottet av PU som skapas under tillverkningsprocessen av yttersulan för att skapa den x-tended gripplaneten.
Allmänna funktioner
  • Extremt lätta S1 P skyddsskor tillverkade av återvunnet och hållbart material
  • Tillverkad av syntetiska material, så passande för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikon, mjukgörare och andra ämnen som stör färgvätning
  • Elastiska snören för snabb, individuell justering, normala snören tillhandahålls också
Skyddsfunktioner
  • Ny, innovativ iPUREnrj-sulteknologi med högsta nivå av stötdämpande egenskaper vid framfoten och vid hälen, utmärkt rebound över hela mellansulan och optimal stabilitet tack vare skumhälkorgen
  • X-tended grip planet TPU yttersula med upp till 10 % återvunnet PU-avfall från produktionsprocesserna innehåller den senaste biomekaniska forskningen, är mycket hållbar och erbjuder därför utmärkt halkskydd
  • Slitbanan är särskilt lämpad för industrigolv
  • Uppfyller ESD-specifikationen med urladdningsmotstånd mindre än 35 megohm
  • Den nya bredare, 100 % metallfri xenova™ säkerhetsståhätta för mer tåutrymme och optimal passform– kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet och ingen värmeledningsförmåga
  • Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula tillverkad av 100 % återvunnet material i enlighet med de senaste säkerhetsstandarderna, begränsar inte skons flexibilitet
  • TPU-skavskydd gjord av 40 % återvunnet material skyddar det yttre skomaterialet från slitage
Komfortfunktioner
  • Andningsbart foder tillverkat av 18 % bambu och 52 % återvunnen polyester för optimerad klimathantering
  • X-dry stickat planet textilmaterial tillverkat av 100 % återvunnet PET flaskor
  • Exceptionell bärkomfort tack vare ny bredare läst
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion gjord av textilmaterial för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula med en yta gjord av 100% återvunnet PET flaskor och skum bestående av återvunnet PU-produktionsavfall och återvunnet PU; med fukttransportsystem, extra stötdämpning runt hälen och framfoten samt utmärkt stöd för fotvalvet
  • Mjuk stoppning på dammtungan och kragen
Användningsområden
  • Lätta applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Blått, Klart
Material Textil
Storlek 35
Tåmaterial Sammansatt
Sterilitet Icke-steril
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Latexfri Ja
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
Produkttyp ESD skyddssko