Läs mer
1-Heptadecanol, 97 %
Produktkod. 10092940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10092940 5 g 5g
10216900 25 g 25g
11944611 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10092940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221230050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1454-85-9 | C17H36O | 256,474 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1454-85-9
InChI-nyckel GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptadecanol, heptadecyl alcohol, heptadecanol, n-heptadecanol, unii-n3il85tmcx, 1-hydroxyheptadecane, alcohols, c16-18, n3il85tmcx, heptadecanol mixed primary isomers, n-heptadecanol-1
PubChem CID 15076
ChEBI CHEBI:77470
IUPAC-namn heptadekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptadecanol
Smältpunkt 51,0 °C till 56,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 308,5 °C
Flampunkt 154 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C17H36O
Linjär formel CH3(CH2)16OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 01,I,22
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig i vatten.
Molekylvikt (g/mol) 256.46
Formel vikt 256.46
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.