Läs mer
1-Heptadecanol
Produktkod. 11355669
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11355669
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20404.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1454-85-9 | C17H36O | 256.474 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1454-85-9
Molekylformel C17H36O
Molekylvikt (g/mol) 256.474
MDL-nummer MFCD00002822
InChI-nyckel GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptadecanol, heptadecyl alcohol, heptadecanol, n-heptadecanol, unii-n3il85tmcx, 1-hydroxyheptadecane, alcohols, c16-18, n3il85tmcx, heptadecanol mixed primary isomers, n-heptadecanol-1
PubChem CID 15076
ChEBI CHEBI:77470
IUPAC-namn heptadecan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptadecanol
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kokpunkt 308°C to 309°C
Flampunkt 155°C (311°F)
Linjär formel CH3(CH2)16OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 1702195
Formel vikt 256.47
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.