Läs mer
1-Heptadecylbromid, TRC
Produktkod. 30407260
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30407260 2 g
1 options
Produktkod. 30407260 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2790002G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptadecyl Bromide
CAS 3508-00-7
Molekylformel C17 H35 Br
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 1-bromoheptadekan
Molekylvikt (g/mol) 319.36
Formel vikt 318.1922