Läs mer
1-Heptadecylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Heptadecyl Bromide |
| CAS | 3508-00-7 |
| Molekylformel | C17 H35 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromoheptadekan |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.36 |
| Formel vikt | 318.1922 |