Läs mer
1-(heptafluorbutyryl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392705
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392705 5 g 5g
15219195 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00221.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32477-35-3 | C7H3F7N2O | 264.103 g/mol
1-(Heptafluorobutyryl)imidazol används i gaskromatografi för bestämning av olika farmaceutiska föreningar som retronecin i biologiska matriser. Det fungerar som ett reagens för att derivatisera amingrupper. Det spelar en viktig roll för att minska nedbrytningen av GC-kolonn på grund av dess icke-sura egenskap. Det är ett acyleringsmedel som omvandlar termiskt instabila föreningar till dess mer flyktiga derivat och sedan görs lämpligt för GC-analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(Heptafluorobutyryl)imidazol används i gaskromatografi för bestämning av olika farmaceutiska föreningar som retronecin i biologiska matriser. Det fungerar som ett reagens för att derivatisera amingrupper. Det spelar en viktig roll för att minska nedbrytningen av GC-kolonn på grund av dess icke-sura egenskap. Det är ett acyleringsmedel som omvandlar termiskt instabila föreningar till dess mer flyktiga derivat och sedan görs lämpligt för GC-analys.
Löslighet Blandbar med kloroform och
metanol.
Noter
Hygroskopisk och luftkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32477-35-3
Molekylformel C7H3F7N2O
Molekylvikt (g/mol) 264.103
MDL-nummer MFCD00014503
InChI-nyckel MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
PubChem CID 94431
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ylbutan-1-on
LEDER C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Smältpunkt 10°C to 13°C
Densitet 1.49
Kokpunkt 160°C to 162°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Brytningsindex 1.385
Kvantitet 5 g
Beilstein 4488026
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vikt 264.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.