missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(heptafluorbutyryl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15219195
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15219195 25 g 25g
11392705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15219195 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00221.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 32477-35-3 | C7H3F7N2O | 264.103 g/mol

1-(Heptafluorobutyryl)imidazol används i gaskromatografi för bestämning av olika farmaceutiska föreningar som retronecin i biologiska matriser. Det fungerar som ett reagens för att derivatisera amingrupper. Det spelar en viktig roll för att minska nedbrytningen av GC-kolonn på grund av dess icke-sura egenskap. Det är ett acyleringsmedel som omvandlar termiskt instabila föreningar till dess mer flyktiga derivat och sedan görs lämpligt för GC-analys.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
1-(Heptafluorobutyryl)imidazol används i gaskromatografi för bestämning av olika farmaceutiska föreningar som retronecin i biologiska matriser. Det fungerar som ett reagens för att derivatisera amingrupper. Det spelar en viktig roll för att minska nedbrytningen av GC-kolonn på grund av dess icke-sura egenskap. Det är ett acyleringsmedel som omvandlar termiskt instabila föreningar till dess mer flyktiga derivat och sedan görs lämpligt för GC-analys.

Löslighet Blandbar med kloroform och
metanol.

Noter
Hygroskopisk och luftkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 32477-35-3
Molekylformel C7H3F7N2O
Molekylvikt (g/mol) 264.103
MDL-nummer MFCD00014503
InChI-nyckel MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
PubChem CID 94431
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ylbutan-1-on
LEDER C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Smältpunkt 10°C to 13°C
Densitet 1.49
Kokpunkt 160°C to 162°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Brytningsindex 1.385
Kvantitet 25 g
Beilstein 4488026
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vikt 264.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.