missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole |
| CAS | 32477-35-3 |
| Molekylformel | C7 H3 F7 N2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)-1-butanone, 1-(2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-oxobutyl)-1H-imidazole, NSC 151966 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1 |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ylbutan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.1 |
| Formel vikt | 264.0134 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?